Merck
259780
Sigma-Aldrich
2,4,6-三甲基苯乙烯
95%, contains <0.05% tert-butylcatechol as inhibitor
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3C6H2CH=CH2
CAS号:
分子量:
146.23
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
95%
表单
liquid
包含
<0.05% tert-butylcatechol as inhibitor
折射率
n20/D 1.532 (lit.)
沸点
209 °C (lit.)
密度
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1cc(C)c(C=C)c(C)c1
InChI
1S/C11H14/c1-5-11-9(3)6-8(2)7-10(11)4/h5-7H,1H2,2-4H3
InChI key
PDELBHCVXBSVPJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
167.0 °F - closed cup
闪点(°C)
75 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)