Merck
259039
Sigma-Aldrich
(1,5-己二烯)氯化铑(I)二聚体
98%
别名:
Di-μ-chlorobis[(1,2,5,6-η)-1,5-hexadiene]dirhodium
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(H2C=CHCH2CH2CH=CH2)RhCl]2
CAS号:
分子量:
434.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
反應適用性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
118-120 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Rh].Cl[Rh].C=CCCC=C.C=CCCC=C
InChI
1S/2C6H10.2ClH.2Rh/c2*1-3-5-6-4-2;;;;/h2*3-4H,1-2,5-6H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2
InChI 密鑰
HXNWPVBAYNUADR-UHFFFAOYSA-L
應用
芳香烃和杂环化合物还原反应的有效催化剂,反应以 CTAB 或 THS 作为相转移催化剂。
Catalyst for:
  • Hydrogenation
  • Enantioselective hydrosilylation
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Aldrichimica Acta, 18, 111-111 (1985)
Organometallics, 2, 1055-1055 (1983)