Merck
258288
Sigma-Aldrich
叶绿酸 钠铜盐
别名:
叶绿素,铜 三钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H31CuN4Na3O6
CAS号:
分子量:
724.15
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].CCc1c(C)c2cc3c(C=C)c(C)c4cc5nc(C(CCC([O-])=O)C5C)c(CC([O-])=O)c6c(C([O-])=O)c(C)c(cc1n2)n6[Cu]n34
InChI
1S/C34H36N4O6.Cu.3Na/c1-7-19-15(3)23-12-25-17(5)21(9-10-29(39)40)32(37-25)22(11-30(41)42)33-31(34(43)44)18(6)26(38-33)14-28-20(8-2)16(4)24(36-28)13-27(19)35-23;;;;/h7,12-14,17,21H,1,8-11H2,2-6H3,(H5,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44);;;;/q;+2;3*+1/p-5
InChI 密鑰
HWDGVJUIHRPKFR-UHFFFAOYSA-I
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Kyoungju Choi et al.
Toxicology letters, 241, 49-59 (2015-11-26)
In vitro cell culture systems are a useful tool to rapidly assess the potential safety or toxicity of chemical constituents of food. Here, we investigated oxidative stress and organ-specific antioxidant responses by 7 potential dietary ingredients using canine in vitro