Merck
256498
Sigma-Aldrich
氰化锌
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Zn(CN)2
CAS号:
分子量:
117.42
Beilstein:
4124366
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
98%
形狀
powder
技術
HPLC: suitable
密度
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
N#C[Zn]C#N
InChI
1S/2CN.Zn/c2*1-2;
InChI 密鑰
VJHHEOJUJAQMPF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.