Merck
25625
Sigma-Aldrich
2-氯-5-硝基甲苯
≥99.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6ClNO2
CAS号:
分子量:
171.58
Beilstein:
2044766
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥99.0% (GC)
表单
solid
mp
40-44 °C
SMILES字符串
Cc1cc(ccc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
InChI key
BGDCQZFFNFXYQC-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Phase transfer catalysis used in synthesis of N-(2-methyl-4-nitrophenyl) piperidine [J].
Wenqi YSXXL.
Chemical Reagents, 1, 013-013 (1993)