方案
97%
折射率
n20/D 1.607
密度
1.650 g/mL at 25 °C
官能团
bromo
chloro
SMILES字符串
Clc1ccc(CBr)cc1Cl
InChI
1S/C7H5BrCl2/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2
InChI key
XLWSBDFQAJXCQX-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter