Merck
255955
Sigma-Aldrich
磷酸硼
99.995%
别名:
B(PO4), Boron orthophosphate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
BO4P
CAS号:
分子量:
105.78
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
99.995%
反應適用性
reagent type: catalyst
core: boron
密度
2.52 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[B+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/B.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
InChI 密鑰
YZYDPPZYDIRSJT-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)