Merck
255130
Sigma-Aldrich
N-甲基-N-乙烯基乙酰胺
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CON(CH3)CH=CH2
CAS号:
分子量:
99.13
Beilstein:
1743331
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.484 (lit.)
bp
70 °C/25 mmHg (lit.)
密度
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C=C)C(C)=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-4-6(3)5(2)7/h4H,1H2,2-3H3
InChI 密鑰
PNLUGRYDUHRLOF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
136.4 °F - closed cup
閃點(°C)
58 °C - closed cup