Merck
254436
Sigma-Aldrich
三氯(氯甲基)硅烷
95%
别名:
(氯甲基)三氯硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2SiCl3
CAS号:
分子量:
183.92
Beilstein:
1811640
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
95%
折射率
n20/D 1.454 (lit.)
密度
1.476 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClC[Si](Cl)(Cl)Cl
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
156.2 °F
閃點(°C)
69 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)