Merck
253022
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-O-乙酰基扁桃酸
99%
别名:
(S)-(+)-α-乙酰氧基苯乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2CH(C6H5)CO2H
CAS号:
分子量:
194.18
Beilstein:
2694109
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
光學活性
[α]28/D +153°, c = 2 in acetone
光學純度
ee: 98% (GLC)
mp
97-99 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)O[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(11)14-9(10(12)13)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,1H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1
InChI 密鑰
OBCUSTCTKLTMBX-VIFPVBQESA-N
應用
(R)- 和 (S)-异构体可作为手性衍生剂用于 α-氘化羧酸、醇和胺对映体纯度的核磁共振检测。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 83-83 (1983)