Merck
252344
Sigma-Aldrich
2-乙氧基苯基异氰酸酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OC6H4NCO
CAS号:
分子量:
163.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
折射率
n20/D 1.527 (lit.)
n20/D 1.5270 (lit.)
沸点
119-121 °C/22 mmHg (lit.)
密度
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C9H9NO2/c1-2-12-9-6-4-3-5-8(9)10-7-11/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
BUIQXUQLYZPMLS-UHFFFAOYSA-N
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
215.6 °F - closed cup
闪点(°C)
102 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)