Merck
252255
Sigma-Aldrich
2-氯苄溴
97%
别名:
α-溴-2-氯甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4CH2Br
CAS号:
分子量:
205.48
Beilstein:
386264
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.592 (lit.)
bp
103-104 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.583 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccccc1CBr
InChI
1S/C7H6BrCl/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
PURSZYWBIQIANP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2-Chlorobenzyl bromide participates in Hass-Bender oxidation as well as the Henry reaction.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
其他客户在看
Tandem Hass-Bender/Henry reaction for the synthesis of dimethylnitro alcohols from benzylic halides.
Klein TA and Schkeryantz JM.
Tetrahedron Letters, 46(27), 4535-4538 (2005)