Merck
247774
Sigma-Aldrich
反式-对薄荷-6-烯-2,8-二醇
99%
别名:
反式-索布瑞醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18O2
CAS号:
分子量:
170.25
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99%
表单
solid
沸点
270-271 °C (lit.)
mp
130-132 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1=CC[C@@H](C[C@H]1O)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H18O2/c1-7-4-5-8(6-9(7)11)10(2,3)12/h4,8-9,11-12H,5-6H2,1-3H3/t8-,9+/m0/s1
InChI key
OMDMTHRBGUBUCO-DTWKUNHWSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1