Merck
24377
Sigma-Aldrich
2-氯-1,3-二甲基咪唑鎓四氟硼酸盐
≥95.0% (AT)
别名:
CIB
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10BClF4N2
分子量:
220.40
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥95.0% (AT)
表单
solid
反应适用性
reaction type: Coupling Reactions
mp
175-177 °C (lit.)
175-178 °C
溶解性
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
InChI
1S/C5H10ClN2.BF4/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;2-1(3,4)5/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Reagent for:
Esterification and peptide coupling of sterically hindered amino acids
Preparation of efficient diazo-transfer reagents
Oxidative insertion for palladium and nickel catalyst synthesis
Preparation of catalysts for use in coupling reactions
其他说明
用于 C-端氨基酸在无外消旋作用下结合到王氏树脂上的酯化反应以及 α,α-二甲基氨基酸的偶联反应的试剂;制备一种新型偶联试剂,苯并三唑-1-基氧基衍生物
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
K. Akaji et al.
Proc. 22nd Eur. Pept. Symp.: Peptides 1992, 220-220 (1992)
Tetrahedron Letters, 33, 3177-3177 (1992)
Y. Kiso et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 38, 270-270 (1990)