Merck
243175
Sigma-Aldrich
(R,R)-(-)-2,4-戊二醇
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)CH2CH(OH)CH3
CAS号:
分子量:
104.15
Beilstein:
4290613
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
光學活性
[α]21/D −40.4°, c = 10 in chloroform
光學純度
ee: 97% (GLC)
bp
111-113 °C/19 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@@H](O)C[C@@H](C)O
InChI
1S/C5H12O2/c1-4(6)3-5(2)7/h4-7H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1
InChI 密鑰
GTCCGKPBSJZVRZ-RFZPGFLSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
和 β-酮酯的缩醛化试剂。用于合成具有光学活性的聚酯。C2 对称手性二醇,具有多种用途如手性辅助剂、结构单元和手性配体。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
213.8 °F - closed cup
閃點(°C)
101 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Polymer Journal, 25, 741-741 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 5438-5438 (1992)
Tetrahedron Letters, 33, 247-247 (1992)
Burk, M.J. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 569-569 (1991)
Marshall, J.A. Xie, S.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7230-7230 (1995)