Merck
23955
Sigma-Aldrich
1-(氯-1-吡咯烷基亚甲基)吡咯烷鎓六氟磷酸盐
≥97.5% (CHN)
别名:
N,N,N′,N′-双(四亚甲基)氯代甲酰胺六氟磷酸盐, PyClU, 氯代-N,N,N′,N′-双(四亚甲基)甲酰胺六氟磷酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C9H16N2Cl · PF6
分子量:
332.65
Beilstein:
7898575
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97.5% (CHN)
表单
solid
反应适用性
reaction type: Coupling Reactions
mp
153-156 °C
应用
peptide synthesis
官能团
chloro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
F[P-](F)(F)(F)(F)F.Cl\C(N1CCCC1)=[N+]2/CCCC2
InChI
1S/C9H16ClN2.F6P/c10-9(11-5-1-2-6-11)12-7-3-4-8-12;1-7(2,3,4,5)6/h1-8H2;/q+1;-1
InChI key
NHEGCUSBUWGOQM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Reactant for:
Enantioselective desymmetrization of meso-asiridines
Peptide coupling
Reagent for:
Heterocyclization of chloroformamidinium salts
Oxidative insertion for palladium and nickel catalyst synthesis
其他说明
结晶的、不吸湿的新型肽偶联试剂,尤其适用于 N-甲基氨基酸
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
J. Coste et al.
Tetrahedron Letters, 32, 1967-1967 (1991)
商品
Fluoroamidinium salts advance acid halogenation with greater stability and no oxazolones conversion compared to chlorides.