About This Item
线性分子式:
HCOC6H4SO3Na · xH2O
CAS号:
分子量:
208.17 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
等级
technical grade
质量水平
方案
75%
表单
solid
官能团
aldehyde
sulfonic acid
SMILES字符串
O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O4S.Na.H2O/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11;;/h1-5H,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
MGFBXWRKSPLCAK-UHFFFAOYSA-M
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Multi-Responsive Protein Nanocarriers from Anionic Dynamic Covalent Copolymer.
Polym. Chem. (2014)