Merck
238228
Sigma-Aldrich
烯丙基乙基醚
95%
别名:
3-乙氧丙烯, 乙基烯丙基醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OCH2CH=CH2
CAS号:
分子量:
86.13
Beilstein:
1361480
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
95%
表单
liquid
杂质
1-5% ethanol
折射率
n20/D 1.388 (lit.)
沸点
65-66 °C (lit.)
密度
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOCC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3
InChI key
OJPSFJLSZZTSDF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-5.8 °F - closed cup
闪点(°C)
-21 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)