Merck
237469
Sigma-Aldrich
聚(4-乙烯吡啶鎓重铬酸盐)
cross-linked
别名:
PVPDC
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
交联
cross-linked
应用
方便的聚合物氧化剂。在使用前通过泡入水中并过滤以进行活化。酸洗后可重复利用。
其他说明
为了进行活化,请在使用前将其泡入水中并过滤!
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The Journal of Organic Chemistry, 46, 1728-1728 (1981)