About This Item
线性分子式:
CaI2
CAS号:
分子量:
293.89
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
质量水平
方案
99%
表单
powder and chunks
mp
779 °C (lit.)
SMILES字符串
I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)