Merck
235245
Sigma-Aldrich
4-氯苯基二氯磷酸酯
99%
别名:
4-Chlorophenyl phosphorodichloridate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2P(O)OC6H4Cl
CAS号:
分子量:
245.43
Beilstein:
910754
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
方案
99%
表单
liquid
反应适用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
折射率
n20/D 1.539 (lit.)
沸点
142 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.508 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Clc1ccc(OP(Cl)(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C6H4Cl3O2P/c7-5-1-3-6(4-2-5)11-12(8,9)10/h1-4H
InChI key
CCZMQYGSXWZFKI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Reactant for preparation of:
  • Antimicrobial agents
  • Antioxidant agents
  • Antitumor agents
  • Nucleotide anti-viral prodrug
Used as:
  • Phosphorylation agent
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
222.8 °F - closed cup
闪点(°C)
106 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)