About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6N2O2 · H2O
CAS号:
分子量:
180.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
powder
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
O.OC(=O)c1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H6N2O2.H2O/c11-8(12)7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YQHUUYLPOCNBKD-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3