Merck
230685
Sigma-Aldrich
4-(甲硫基)苄醇
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SC6H4CH2OH
CAS号:
分子量:
154.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
solid
沸点
108-109 °C/0.4 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
官能团
hydroxyl
thioether
SMILES字符串
CSc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C8H10OS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5,9H,6H2,1H3
InChI key
MTXQKSQYMREAGJ-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)