化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.478 (lit.)
密度
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCc1ccc(cc1)C(OCC)OCC
InChI
1S/C14H22O2/c1-4-7-12-8-10-13(11-9-12)14(15-5-2)16-6-3/h8-11,14H,4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
FMARRBDLJSOXHA-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves