Merck
230324
Sigma-Aldrich
5-己烯-1-醇
98%
别名:
5-己基-1-醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2(CH2)3CH=CH2
CAS号:
分子量:
100.16
Beilstein:
1236458
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.435 (lit.)
沸点
78-80 °C/25 mmHg (lit.)
密度
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
allyl
hydroxyl
SMILES字符串
OCCCCC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2,7H,1,3-6H2
InChI key
UIZVMOZAXAMASY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
通过苯硒基的醚化反应环化为四氢吡喃。
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
138.2 °F
闪点(°C)
59 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
J. Mol. Catal. A: Chem., 272, 288-288 (2007)