Merck
229458
Sigma-Aldrich
Antimony(IV) oxide
99.997%
别名:
Antimony tetroxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Sb2O4
CAS号:
分子量:
307.52
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
99.997%
密度
5.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=[Sb]O[Sb](=O)=O
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3