Merck
10783
Sigma-Aldrich
硫酸锑(III)
≥95.0%
别名:
硫酸锑
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Sb2(SO4)3
CAS号:
分子量:
531.71
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
≥95.0%
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: antimony
SMILES字符串
[Sb+3].[Sb+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.2Sb/c3*1-5(2,3)4;;/h3*(H2,1,2,3,4);;/q;;;2*+3/p-6
InChI key
MVMLTMBYNXHXFI-UHFFFAOYSA-H
应用
硫酸锑(III)可用作席夫′碱与N-乙烯基吡咯烷-2-酮的亚氨基狄尔斯–阿尔德反应催化剂,生成2-芳基-4-(20 -氧代吡咯烷基-10 )-1,2,3,4- 四氢喹啉。
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Imino Diels-Alder Reactions: Efficient Synthesis of 2-Aryl-4-(29-oxopyrrolidinyl-19)-1,2,3,4-tetrahydroquinolines catalysed by Antimony(III) Sulfate.
Srinivasa A, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 139(3), 255-259 (2008)