Merck
226432
Sigma-Aldrich
甲基三苯氧基碘化膦
96%
别名:
甲基三苯氧基碘磷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3P(I)(OC6H5)3
CAS号:
分子量:
452.22
Beilstein:
3580189
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
96%
mp
142-146 °C (lit.)
SMILES字符串
[I-].C[P+](Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C19H18O3P.HI/c1-23(20-17-11-5-2-6-12-17,21-18-13-7-3-8-14-18)22-19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
VKTOBGBZBCELGC-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于将核苷的 5′-羟基转化为 5′-脱氧-5′-碘基。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1795-1795 (1993)