About This Item
线性分子式:
(NH4)4[Fe(CN)6] · xH2O
CAS号:
分子量:
284.10 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
推荐产品
SMILES字符串
[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].O.N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4H3N.H2O/c6*1-2;;;;;;/h;;;;;;;4*1H3;1H2/q;;;;;;-3;;;;;/p+4
InChI key
KALFVBCVRZQJRV-UHFFFAOYSA-R