Merck
225703
Sigma-Aldrich
3-氯-2,2-二甲基丙酰氯
98%
别名:
β-氯特戊酰氯, 3-氯新戊酰氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2C(CH3)2COCl
CAS号:
分子量:
154.01
Beilstein:
1746729
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.453 (lit.)
沸点
85-86 °C/60 mmHg (lit.)
密度
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(CCl)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H8Cl2O/c1-5(2,3-6)4(7)8/h3H2,1-2H3
InChI key
MQZNDDUMJVSIMH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
3-Chloro-2,2-dimethylpropionyl chloride may be used in chemical synthesis studies.
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
145.4 °F - closed cup
闪点(°C)
63 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)