等級
technical grade
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.516 (lit.)
密度
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C11H11FO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-5-3-4-6-9(8)12/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI 密鑰
YMUNUVJSNWUWDA-UHFFFAOYSA-N
應用
Ethyl (2-fluorobenzoyl)acetate may be used in chemical synthesis.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves