Merck
222852
Sigma-Aldrich
D-鸟氨酸 单盐酸盐
98%
别名:
(R)-(-)-2,5-二氨基戊酸 盐酸盐, (R)-2,5-二氨基戊酸 单盐酸盐, D-2,5-二氨基戊酸 单盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2N(CH2)3CH(NH2)CO2H · HCl
CAS号:
分子量:
168.62
Beilstein:
4153339
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
光學活性
[α]22/D −21.8°, c = 2 in 5 M HCl
光學純度
ee: 96% (GLC)
mp
239 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl.NCCC[C@@H](N)C(O)=O
取代透過
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)