Merck
220140
Sigma-Aldrich
(二氯甲基)三甲基硅烷
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiCHCl2
CAS号:
分子量:
157.11
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
96%
折射率
n20/D 1.4455 (lit.)
沸点
133 °C/730 mmHg (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
chloro
SMILES字符串
C[Si](C)(C)C(Cl)Cl
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-7(2,3)4(5)6/h4H,1-3H3
InChI key
XJTUNBKAWATELL-UHFFFAOYSA-N
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
78.8 °F - closed cup
闪点(°C)
26 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)