化驗
≥99.0%
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC(CC(C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c7-3(6(12)13)1-2(4(8)9)5(10)11/h2-3H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChI 密鑰
UHBYWPGGCSDKFX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3