等級
technical grade
蒸汽密度
6 (vs air)
蒸汽壓力
0.03 mmHg ( 25 °C)
化驗
80%
自燃溫度
>1148 °F
expl. lim.
9.5 %
折射率
n20/D 1.568 (lit.)
bp
115-120 °C/10 mmHg (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
溶解度
acetone and ethanol: soluble(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
benzene: soluble(lit.)
carbon tetrachloride: miscible(lit.)
chlorobenzene: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
kerosene: miscible(lit.)
olive oil: miscible(lit.)
密度
1.225 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
269.6 °F - closed cup
閃點(°C)
132 °C - closed cup