方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.594 (lit.)
沸点
66 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
chloro
thioether
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
ClCSc1ccccc1
InChI
1S/C7H7ClS/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
LLSMWLJPWFSMCP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
在 α-亚甲基内酯和酯合成中,用于 O-硅烷化内酯与酯烯醇化物的高产硫代甲基化的试剂。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
213.8 °F - closed cup
闪点(°C)
101 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Liebigs Ann. Chem., 49-49 (1993)