Merck
213403
Sigma-Aldrich
N-Selectride®
1.0 M in THF
别名:
三仲丁基硼氢化钠 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaB[CH(CH3)C2H5]3H
CAS号:
分子量:
206.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in THF
密度
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Na+].CCC(C)[BH-](C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H28B.Na/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3;/h10-13H,7-9H2,1-6H3;/q-1;+1
InChI 密鑰
JUFGMKFPFVIKOY-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 还原剂
以下反应的反应物:
  • 共轭氢化物还原引发的串联环化反应
  • 立体选择性亲核加成反应
法律資訊
Selectride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
5.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-15 °C - closed cup