Merck
209759
Sigma-Aldrich
2-甲基环丙烷羧酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C3H4CO2H
CAS号:
分子量:
100.12
Beilstein:
2323873
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
190-191 °C/745 mmHg (lit.)
密度
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1CC1C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-2-4(3)5(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,6,7)
InChI 密鑰
AYEGPMGNMOIHDL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
cis-2-methylcyclopropanecarboxylic acid is a component of curacin A.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Efficient asymmetric synthesis of cis-2-methylcyclopropanecarboxylic acid.
Onoda T, et al.
Tetrahedron, 52(42), 13327-13338 (1996)