Merck
209449
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzamide
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H4CONH2
CAS号:
分子量:
139.13
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
方案
98%
mp
154-157 °C (lit.)
SMILES字符串
NC(=O)c1ccc(F)cc1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)