Merck
203378
Sigma-Aldrich
六氟锗酸铵
99.99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)2GeF6
CAS号:
分子量:
222.71
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
crystalline
雜質
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
380 °C (lit.)
密度
2.564 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H][N+]([H])([H])[H].[H][N+]([H])([H])[H].F[Ge--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6Ge.2H3N/c1-7(2,3,4,5)6;;/h;2*1H3/q-2;;/p+2
InChI 密鑰
NDVZEQNPAUUIMP-UHFFFAOYSA-P
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3