Merck
201731
Sigma-Aldrich
钌红
别名:
氨化氯氧化钌
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
CAS号:
分子量:
786.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
λmax
376 nm
534 nm (2nd)
SMILES字符串
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++]O[Ru++]O[Ru++]
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)