Merck
194689
Sigma-Aldrich
4′-甲基苯丙酮
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4COC2H5
CAS号:
分子量:
148.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
雜質
5% 3′-methylpropiophenone
折射率
n20/D 1.528 (lit.)
bp
238-239 °C (lit.)
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-10(11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
PATYHUUYADUHQS-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)