Merck
192937
Sigma-Aldrich
外型-2-降冰片基甲酸酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12O2
CAS号:
分子量:
140.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
65-67 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=CO[C@H]1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C8H12O2/c9-5-10-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h5-8H,1-4H2/t6-,7+,8+/m1/s1
InChI 密鑰
SGXIEZNAOCVSKO-CSMHCCOUSA-N
一般說明
exo-2-norbornyl formate participates in ruthenium-catalyzed novel transformations of alkyl formates.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
129.2 °F - closed cup
閃點(°C)
54 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Ruthenium complex-catalyzed novel transformation of alkyl formates.
Kondo T, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 489(1), 83-91 (1995)