Merck
184888
Sigma-Aldrich
萘-双(六氯环戊二烯)加合物
technical grade, 95%
别名:
DHA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H8Cl12
CAS号:
分子量:
673.71
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
等级
technical grade
方案
95%
mp
208-210 °C (lit.)
SMILES字符串
ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3C(C4C(c5ccccc35)[C@@]6(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@]4(Cl)C6(Cl)Cl)[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C20H8Cl12/c21-11-13(23)17(27)9-7(15(11,25)19(17,29)30)5-3-1-2-4-6(5)8-10(9)18(28)14(24)12(22)16(8,26)20(18,31)32/h1-4,7-10H/t7?,8?,9?,10?,15-,16+,17+,18-
InChI key
ULBZLTIPWBXWCY-QDCKJYKTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Reactant involved in iodination and retro Diels-alder reactions
Molecule studied for its pharmacological activity as a KSP inhibitor
可比产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)