Merck
181862
Sigma-Aldrich
聚表氯醇
average Mw ~700,000 by GPC
别名:
环氧氯丙烷均聚物, 聚[(氯甲基)环氧乙烷], 表氯醇均聚物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH(CH2Cl)CH2O]n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
slab/chunk
分子量
average Mw ~700,000 by GPC
密度
1.36 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O\C=C/CCl
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3