主要文件
18186
Sigma-Aldrich
Tentagel M NH2 微球
extent of labeling: ~0.2 mmol/g loading
别名:
O-(2-氨乙基)聚乙二醇接枝到聚苯乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
标记范围
~0.2 mmol/g loading
粒径
~10 μm
储存温度
2-8°C
法律信息
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)