Merck
179752
Sigma-Aldrich
硼烷吡啶络合物
~8 M BH3
别名:
NSC 10219, NSC 53324, 三氢(吡啶)硼, 吡啶硼烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8BN
CAS号:
分子量:
92.93
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
eCl@ss:
39151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
liquid
质量水平
反应适用性
reagent type: reductant
浓度
~8 M BH3
折射率
n20/D 1.532 (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[BH3-][n+]1ccccc1
InChI
1S/C5H8BN/c6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H3
InChI key
LPGWNCNRGQANGC-UHFFFAOYSA-N
应用
用于:
  • 根据Toth等温线对位置能量分布函数进行研究,以帮助吸附异质表面上的气体
  • α−烷基-β-羟基酯的制备
  • 将短寡核苷酸区域选择性固定到丙烯酸共聚物凝胶上
  • 与病毒肽表位缀合的Igs的制备
  • 碳化硅的烧结
用于低聚糖的高效液相色谱分析中的还原剂
倾析油中的改性剂会影响其向中间相沥青的碳化
硼烷吡啶络合物通常可用作醛和酮的还原胺化的还原剂。 它是合成碳基材料,BC4N的前体。 与碘一起,它可以用作烯烃和炔烃的硼氢化试剂。
注意
储存时可能变暗。
其他说明
可含过量吡啶
象形图
FlameSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
69.8 °F
闪点(°C)
21 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Casey J Krusemark et al.
Analytical chemistry, 80(3), 713-720 (2008-01-11)
A sequential reaction methodology is employed for the complete derivatization of protein thiols, amines, and acids in high purity under denaturing conditions. Following standard thiol alkylation, protein amines are modified via reductive methylation with formaldehyde and pyridine-borane. Protein acids are
Synthetic Communications, 23, 789-789 (1993)
Matthew A Zajac
The Journal of organic chemistry, 73(17), 6899-6901 (2008-08-06)
Efforts to couple 4 with 12 employing base mediation are problematic due to the formation of 6. To circumvent this issue, 12 was converted to the pyridine borane complex (13). Alkylation of 4 with 13 provided 3 after removal of
A novel carbon material derived from pyridine-borane.
Riedel, Ralf et al.
Advanced Materials, 3(11), 551-552 (1991)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 717-717 (1984)