Merck
179698
Sigma-Aldrich
(-)-2,3:4,6-二亚异丙基-2-酮-L-古洛糖酸 一水合物
98%
别名:
(-)-Diaceton-2-keto-L-gulonsäure, 2,3:4,6-Di-O-isopropyliden-α-L-xylo-2-hexulofuranosonsäure, 双酮古龙酸, 双酮古洛糖酸, 敌草克
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H18O7 · H2O
CAS号:
分子量:
292.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
旋光性
[α]21/D −20°, c = 2 in methanol
mp
88-90 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H]O[H].CC1(C)OC[C@@H]2O[C@]3(OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1)C(O)=O
InChI
1S/C12H18O7.H2O/c1-10(2)15-5-6-7(17-10)8-12(16-6,9(13)14)19-11(3,4)18-8;/h6-8H,5H2,1-4H3,(H,13,14);1H2/t6-,7+,8-,12+;/m0./s1
InChI key
ZFQRGFMVXLSLKZ-QCILGFJPSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)