Merck
178462
Sigma-Aldrich
2,4-二氯苯乙腈
98%
别名:
2,4-二氯氰苄
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H3CH2CN
CAS号:
分子量:
186.04
Beilstein:
2047688
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
mp
58-61 °C (lit.)
官能基
chloro
nitrile
SMILES 字串
Clc1ccc(CC#N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H5Cl2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5H,3H2
InChI 密鑰
VJARIBGMDPJLCL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
2,4-Dichlorophenylacetonitrile was used in the synthesis of 2,4-dichloromandelic acid.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
348.8 °F - closed cup
閃點(°C)
176 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Some α-alkoxyarylacetic acids.
Reeve W and Pickert PE.
Journal of the American Chemical Society, 79(8), 1932-1934 (1957)