推荐产品
同位素純度
99 atom % D
反應適用性
reagent type: oxidant
濃度
68 wt. % in D2O
技術
NMR: suitable
折射率
n20/D 1.4165
密度
1.680 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[2H]OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)/i/hD
InChI 密鑰
VLTRZXGMWDSKGL-DYCDLGHISA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup